Merck
Toutes les photos(6)
Documents
E5134
Sigma-Aldrich
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt dihydrate
suitable for electrophoresis, for molecular biology, 99.0-101.0% (titration)
Synonyme(s) :
Séquestrène Na₂, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edétate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.24
Numéro Beilstein :
3900609
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
Qualité
for molecular biology
Pureté
99.0-101.0% (titration)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤0.005% Insolubles
≤0.1% Nitrilotriacetic acid (NTA)
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
3  M NaOH: 1.6 g/10 mL
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
Adéquation
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
Activité étrangère
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Le sel disodique de l'EDTA dihydraté chélate les ions métalliques pour former un complexe octaédrique avec les cations divalents. Cette faculté est utilisée dans la recherche en biologie moléculaire pour inhiber les enzymes dépendant d'une activation par des ions métalliques. Dans les tests de diagnostic, il agit comme un anticoagulant durant les prises de sang destinées aux tests hématologiques.
Application
Le sel disodique de l'EDTA a été utilisé en recherche :
  • comme constituant de solutions tampons pour l'électrophorèse, la culture cellulaire, des essais enzymatiques, l'analyse de petits ARN interférents, la cytométrie en flux, l'analyse au bleu de diméthylméthylène, etc..
  • comme anticoagulant pour le prélèvement de sang total.
  • comme solution stabilisante pour des échantillons de culture cellulaire congelés.
  • en association avec du PBS et de la trypsine, pour trypsiniser des cellules.
  • pour la phytoextraction de métaux lourds dans des sols pollués.
Chélateur de cations divalents. Inhibe les enzymes dont l′activité exige des cations divalents, comme les métalloprotéinases.
Caractéristiques et avantages
  • Qualité "biologie moléculaire", convenant à de nombreuses applications de biologie moléculaire.
  • Produit exempt de DNases, RNases, Nickases et protéases.
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
External quality assessment of methylmalonic acid and total homocysteine
Clinical Chemistry, 45, 1536-1542 (1999)
Expression of ABCG2 and Bmi-1 in oral potentially malignant lesions and oral squamous cell carcinoma.
Dalley AJ, et al.
Cancer Medicine, 3(2), 273-283 (2014)
Chelant-enhanced heavy metal uptake by Eucalyptus trees under controlled deficit irrigation
Fine P et al.
The Science of the Total Environment, 493, 995-1005 (2014)
Ana Amaral et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 11(1) (2021-01-21)
Neutrophils can originate neutrophil extracellular traps (NETs). Myeloperoxidase (MPO) is a peroxidase found in NETs associated to equine endometrosis and can be inhibited by 4-aminobenzoic acid hydrazide (ABAH). Metallopeptidases (MMPs) participate in extracellular matrix stability and fibrosis development. The objectives
External quality assessment of methylmalonic acid and total homocysteine.
M?ller J, et al.
Clinical Chemistry, 45(9), 1536-1542 (1999)
Protocoles
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.