Principaux documents
324503
Millipore
EDTA, sel disodique, dihydraté, de qualité biologie moléculaire
Synonyme(s) :
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edétate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydrate
100 G
68,10 €
1 KG
336,00 €
68,10 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
68,10 €
1 KG
336,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.24
Beilstein:
3900609
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.25
68,10 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 3517
Forme
crystalline solid
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 186 mg/mL (0.5M)
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Chélateur de cations divalents. Inhibe les enzymes dont l′activité exige des cations divalents, comme les métalloprotéinases.
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Notes préparatoires
Adjust pH to 8.0 for complete solubilization.
Reconstitution
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 20°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Camilla Adler Sørensen et al.
Frontiers in immunology, 9, 1153-1153 (2018-06-14)
Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) causes acute and persistent diarrhea worldwide. Still, the involvement of host factors in EAEC infections is unresolved. Binding of recognition molecules from the lectin pathway of complement to EAEC strains have been observed, but the importance
Karla Lucía F Alvarez et al.
Veterinary research, 51(1), 123-123 (2020-09-27)
Infectious coryza (IC), an upper respiratory tract disease affecting chickens, is caused by Avibacterium paragallinarum. The clinical manifestations of IC include nasal discharge, facial swelling, and lacrimation. This acute disease results in high morbidity and low mortality, while the course
Gabriel Mendoza-Rojas et al.
STAR protocols, 2(4), 100899-100899 (2021-11-13)
Here, we describe a detailed step-by-step protocol for the expression, purification, quantification, and activity determination of key enzymes for molecular detection of pathogens. Based on previous reports, we optimized the protocol for LbCas12a, Taq DNA polymerase, M-MLV reverse transcriptase, and
Irene Andrés-Blasco et al.
Nutrients, 12(10) (2020-10-18)
Macronutrients represent risk factors for hyperlipidemia or diabetes. Lipid alterations and type 2 diabetes mellitus are global health problems. Overexpression of sterol regulatory element-binding factor (Srebf2) in transgenic animals is linked to elevated cholesterol levels and diabetes development. We investigated
Peter Kip et al.
Nutrients, 13(11) (2021-11-28)
(1) Background: Vascular surgery operations are hampered by high failure rates and frequent occurrence of peri-operative cardiovascular complications. In pre-clinical studies, pre-operative restriction of proteins and/or calories (PCR) has been shown to limit ischemia-reperfusion damage, slow intimal hyperplasia, and improve
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf