Principaux documents
4010-OP
Millipore
Acide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique dihydraté
OmniPur® Grade, >= 99.0%
Synonyme(s) :
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edétate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.24
Beilstein:
3900609
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
suitable for SM 4500 - NH3
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
Activité étrangère
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Molecular Biology Grade.
A260 (0.1 M, water): ≤0.2 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.02 AU
Assay: ≥99.0%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Loss on drying: ≤10.0%
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
Chélateur de cations divalents. Inhibe les enzymes dont l′activité exige des cations divalents, comme les métalloprotéinases.
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.