Principaux documents
03690
Sigma-Aldrich
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt solution
BioUltra, for molecular biology, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
Synonyme(s) :
Acide (éthylènedinitro)tétraacétique disodium salt, EDTA disodium salt, EDTA-Na2
100 ML
57,70 €
57,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
57,70 €
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.21
Beilstein:
3822669
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
eCl@ss :
39030907
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
57,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Concentration
~0.5 M in H2O
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice de réfraction
n20/D 1.363
pH
8.0±0.2
Traces de cations
Al: ≤10 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 268 nm
λ
neat
Absorption UV
λ: 280 nm Amax: ≤0.25
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Description générale
L'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) en solution peut être utilisé pour étudier la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, les petites molécules bioactives, les produits biochimiques, les solutions et réactifs, les sels inorganiques, les chélateurs ainsi que l'EDTA et les solutions d'EDTA.
Application
L′acide éthylènediaminetétraacétique en solution peut être utilisé dans les études de biologie cellulaire, de biologie moléculaire, des petites molécules bioactives, des substances biochimiques, des solutions et des réactifs, des sels inorganiques, des chélateurs et de l′acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) ainsi que des solutions d′EDTA. L′acide éthylènediaminetétraacétique en solution a été utilisé dans une étude visant à élucider le rôle du démasquage des antigènes dans l′immunocoloration de frottis fixés à l′éthanol. L′acide éthylènediaminetétraacétique en solution a également été employé pour évaluer la capture et la libération de la fluorescéine marquée à la biotine (b-FITC) ainsi que dans l′immobilisation de la glucose oxydase marquée à la biotine (b-GOx) sur des microcapsules de polyélectrolytes avec une membrane en avidine-poly(styrène sulfonate) ou PSS.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Des R Richardson et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(22), 6510-6521 (2006-10-27)
There has been much interest in the development of iron (Fe) chelators for the treatment of cancer. We developed a series of di-2-pyridyl ketone thiosemicarbazone (HDpT) ligands which show marked and selective antitumor activity in vitro and in vivo. In
Lucienne Tritten et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(7), e2971-e2971 (2014-07-18)
Filarial nematodes cause chronic and profoundly debilitating diseases in both humans and animals. Applications of novel technology are providing unprecedented opportunities to improve diagnosis and our understanding of the molecular basis for host-parasite interactions. As a first step, we investigated
R Masterson et al.
American journal of transplantation : official journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons, 14(12), 2807-2813 (2014-11-13)
ABO incompatible living donor renal transplantation (ABOi) can achieve outcomes comparable to ABO compatible transplantation (ABOc). However, with the exception of blood group A2 kidneys transplanted into recipients with low titer anti-A antibody, regimens generally include antibody removal, intensified immunosuppression
Elnaz Karimian Azari et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 307(2), R167-R178 (2014-05-16)
The endogenous lipid messenger oleoylethanolamide (OEA) inhibits eating and modulates fat metabolism supposedly through the activation of peroxisome proliferator-activated receptor-α (PPARα) and vagal sensory fibers. We tested in adult male rats whether OEA stimulates fatty acid oxidation (FAO) and ketogenesis
Derek K Chu et al.
The Journal of experimental medicine, 211(8), 1657-1672 (2014-07-30)
Eosinophils natively inhabit the small intestine, but a functional role for them there has remained elusive. Here, we show that eosinophil-deficient mice were protected from induction of Th2-mediated peanut food allergy and anaphylaxis, and Th2 priming was restored by reconstitution
Protocoles
This procedure may be used for all Ficin products.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.