E6511
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
BioReagent, suitable for cell culture, 98.5-102.0%
Synonyme(s) :
EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
35,70 €
About This Item
35,70 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
98.5-102.0%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: 160 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
Clé InChI
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable