Principaux documents
E1644
Sigma-Aldrich
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt dihydrate
98.5-101.5%, BioUltra
Synonyme(s) :
EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edétate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydrate
100 G
83,00 €
250 G
158,00 €
1 KG
474,00 €
83,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
83,00 €
250 G
158,00 €
1 KG
474,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.24
Beilstein:
3900609
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
83,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Essai
98.5-101.5%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Impuretés
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.05% NH3
≤0.1% Insoluble matter
pH
4.0-6.0 (0.1 M in H2O)
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Traces de cations
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is a substituted diamine[1] and a chelator of metal ions.[2] It has anticoagulant[3] and antibacterial activity.[1] EDTA is an inhibitor of metalloprotease.[2] It evades the undesirable effects of ferric, cupric and manganic ions in bleaching. It blocks cellular division, chlorophyll synthesis and algal biomass production.[1]
Application
Chélateur de cations divalents. Inhibe les enzymes dont l′activité exige des cations divalents, comme les métalloprotéinases.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Accurate Results in the Clinical Laboratory: A Guide to Error Detection and Correction (2013)
Modulation of matrix metalloproteinase activity by EDTA prevents posterior capsular opacification
Hazra S, et al.
Molecular Vision, 18, 1701-1701 (2012)
Matthew R Miller et al.
Journal of biological methods, 2(3), e23-e23 (2015-10-13)
Over the past two decades, researchers have struggled to efficiently express foreign DNA in primary macrophages, impeding research progress. The applications of lipofection, electroporation, microinjection, and viral-mediated transfer typically result in disruptions in macrophage differentiation and function, low expression levels
Meritxell Espino Guarch et al.
eLife, 7 (2018-01-23)
Age-related hearing loss (ARHL) is the most common sensory deficit in the elderly. The disease has a multifactorial etiology with both environmental and genetic factors involved being largely unknown. SLC7A8/SLC3A2 heterodimer is a neutral amino acid exchanger. Here, we demonstrated
EDTA: the chelating agent under environmental scrutiny
Oviedo C and Rodriguez J
Quimica nova, 26(6), 901-905 (2003)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf