Principaux documents
CLS430828
Tube à centrifuger Corning® de 50 ml
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, rack packed, sterile, natural, 25/rack, 500/cs
Synonyme(s) :
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
100 EA
71,80 €
500 EA
256,00 €
71,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
71,80 €
500 EA
256,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
eCl@ss :
32119210
Nomenclature NACRES :
NB.82
71,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cap (CentriStar)
conical bottom tube
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RCF 17000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
Conditionnement
pack of 25
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 430828
Paramètres
17000 × g max. RCF
D.E. × L
29.1 mm × 114.4 mm
Diam. du bouchon
34.7 mm , approx.
Capacité
50 mL
Couleur
clear
natural
Raccords
cap (CentriStar)
Description générale
Les tubes à centrifuger jetables Corning® de 50 ml sont disponibles en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) transparent avec un bouchon de fermeture conventionnel, ou en polypropylène (PP) avec soit un bouchon de fermeture soit le nouveau capuchon CentriStar.
Le capuchon CentriStar, ergonomique et d'utilisation conviviale, présente des rainures plus larges et un rebord qui facilite le glissement. Tous les tubes sont fournis dans diverses options de conditionnement.
  • Stériles, certifiés exempts de substances pyrogènes et de DNases/RNases.
  • Lignes graduées imprimées en noir et grande zone blanche pour marquer les échantillons.
Informations légales
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Protocoles
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.