T2318
Greiner centrifuge tubes
centrifuge tube, 50 mL, 30 x 115 mm, conical (V) bottom, w/ graduations, I.D. field
Synonyme(s) :
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner centrifuge tubes
216,00 €
About This Item
216,00 €
Produits recommandés
Matériaux
cap
conical bottom tube
polypropylene tube
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RCF 3,200 × g
graduations, ID field
Conditionnement
pack of 25
case of 500
Fabricant/nom de marque
Greiner 227261
Capacité
50 mL
Diam. × L
30 mm × 115 mm
Couleur
blue cap
colorless tube
Application(s)
PFAS testing
Catégories apparentées
Description générale
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
Application
Informations légales
Les clients ont également consulté
Articles
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Contenu apparenté
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.