Principaux documents
CLS352098
Corning® Falcon® Centrifuge Tubes
capacity 50 mL, conical polypropylene, cap, screw, racked, sterile
Synonyme(s) :
culture tube
500 EACH
253,00 €
253,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EACH
253,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.13
253,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap screw
Fabricant/nom de marque
Corning 352098
Capacité
50 mL
Application
Liquid Handling
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.