Principaux documents
EP5702706000
Eppendorf® 10 adapters 15 mL Falcon tubes
Holds 15 mL tubes
10 EA
105,00 €
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
105,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702706000
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor F-35-30-17
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG