Documents
CLS430791
Tube à centrifuger Corning® de 15 ml
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, sterile, natural, 500/cs
Synonyme(s) :
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
eCl@ss :
32119210
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
cap (CentriStar)
conical bottom tube
polypropylene
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RCF 12500 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
Conditionnement
bag of 50
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 430791
Paramètres
12500 × g max. RCF
D.E. × L
17.5 mm × 118.5 mm
Diam. du bouchon
22.6 mm
22.9 mm , approx.
Capacité
15 mL
Couleur
clear
natural
Raccords
cap (CentriStar)
Description générale
Les tubes à centrifuger jetables Corning® de 15 ml sont disponibles en poly(téréphtalate d′éthylène) (PET) avec un bouchon de fermeture conventionnel, ou en polypropylène (PP) avec soit un bouchon de fermeture soit un capuchon CentriStar.
Le capuchon CentriStar, ergonomique et d′utilisation conviviale, présente des rainures plus larges et un rebord qui facilite le glissement. Tous les tubes sont fournis dans diverses options de conditionnement.
  • Stériles, certifiés exemptes de substances pyrogènes et de DNases/RNases.
  • Lignes graduées imprimées en noir et grande zone blanche pour marquer les échantillons
  • La force centrifuge relative (FCR) maximale des tubes en PET est de 3 600 x g
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.