CLS352070
Corning® Falcon® Centrifuge Tubes
capacity 50 mL, conical polypropylene, cap, screw, bagged, sterile
Synonyme(s) :
Corning Falcon Tubes, Falcon Centrifuge Tubes, Falcon Tubes
226,00 €
About This Item
226,00 €
Produits recommandés
Matériaux
conical polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap screw
Fabricant/nom de marque
Corning 352070
Capacité
50 mL
Catégories apparentées
Application
Informations légales