CHY5S
α-Chymotrypsin from bovine pancreas
≥40 units/mg protein, vial of 5 mg
Synonyme(s) :
α-chymotrypsin A and B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine pancreas
Description
aseptically filled
Type
Type IV-S
Forme
solid
Activité spécifique
≥40 units/mg protein
Poids mol.
25 kDa
Composition
protein, ≥85% UV
Conditionnement
vial of 5 mg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... CTRB1(618826)
Catégories apparentées
Application
- as a supplement for the collection of semen into Tris diluent
- as one of the proteases in the analysis of major histocompatibility complex (MHC) class II protease sensitivity assay
- as a component in YEPD broth for biofilm dispersion assay
- in the preparation of chitinase–chymotrypsin–DMSO buffer (CCD buffer) for enzymatic digestion of larvae
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Inhibiteur
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.