Principaux documents
A9285
Sigma-Aldrich
α1-Antichymotrypsin from human plasma
≥92.5% (SDS-PAGE), lyophilized powder
0.1 MG
202,00 €
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.1 MG
202,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Essai
≥92.5% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
55-66 kDa
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SERPINA3(12)
Description générale
α1-Antichymotrypsin (α1-ACT) is also known as serpin peptidase inhibitor, clade A member 3 (SERPINA3). It is a 68 kDa serine protease inhibitor, secreted by the liver.[1] It belongs to the serpin superfamily of protease inhibitors.[2] SERPINA3 is located on human chromosome 14q32.1.[3]
Application
α1-Antichymotrypsin from human plasma has been used as a component in yeast extract peptone dextrose broth (YEPD) for biofilm dispersion assays.[4]
Actions biochimiques/physiologiques
α1-Antichymotrypsin (α1-ACT) can block the functions of various serine proteases like chymotrypsin and cathepsin G.[1] It serves as a potential therapeutic target of endometrial carcinoma (EC).[2]
Specific inhibitor of chymotrypsin-like serine proteases.
Specific inhibitor of chymotrypsin-like serine proteases. Promotes amyloid-β polymerization in vitro and in vivo. Levels in plasma and cerebrospinal fluid have been found to correlate with progression of dementia in Alzheimer′s patients and induce phosphorylation of tau protein in neurons.
Conditionnement
Package size based on protein content.
Forme physique
Lyophilized powder containing Tris buffer salt and NaCl.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Human plasma proteinase inhibitors.
J Travis et al.
Annual review of biochemistry, 52, 655-709 (1983-01-01)
Up-regulation of SERPINA3 correlates with high mortality of melanoma patients and increased migration and invasion of cancer cells.
Zhou J, et al.
Oncotarget, 8(12), 18712-18712 (2017)
Is Alpha-1 Antichymotrypsin Gene Polymorphism a Risk Factor for Primary Intracerebral Hemorrhage? A Case-Control Study and Meta-Analysis
Hu X, et al.
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 2149-2149 (2015)
Brandon M Childers et al.
Infection and immunity, 81(11), 4112-4120 (2013-08-28)
Biofilm formation and persistence are essential components for the continued survival of pathogens inside the host and constitute a major contributor to the development of chronic wounds with resistance to antimicrobial compounds. Understanding these processes is crucial for control of
SERPINA3 promotes endometrial cancer cells growth by regulating G2/M cell cycle checkpoint and apoptosis.
Yang GD
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 7(4), 1348-1358 (2014)
Articles
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.