C4129
α-Chymotrypsin from bovine pancreas
Type II, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein
Synonyme(s) :
α-chymotrypsin A and B, alpha-chymotrypsin
About This Item
Produits recommandés
Type
Type II
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥40 units/mg protein
Poids mol.
25 kDa
Composition
protein, ≥85%
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... CTRB1(618826)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Application
Inhibiteur
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocoles
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique