C4879
α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas
essentially salt-free, lyophilized powder
Synonyme(s) :
chymotrypsin A zymogen
54,80 €
About This Item
54,80 €
Produits recommandés
Source biologique
bovine pancreas
Type
Type II
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Activité spécifique
≥40 units/mg solid
Poids mol.
25,656 Da by calculation
Produit purifié par
6× crystallization
Solubilité
1 mM HCl: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
α-chymotrypsin ≤1 U/mg (prior to activation by trypsin)
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... CTRB1(618826)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Chromatograms
application for HPLCActive Filters