A6659
AMPSO
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
74,00 €
About This Item
74,00 €
Produits recommandés
Essai
≥99% (titration)
Forme
crystalline
Plage de pH utile
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0
Solubilité
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES
CC(C)(CO)NCC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13)
Clé InChI
ACERFIHBIWMFOR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Découvrez des tampons biologiques ultra purs pour l'échelle de la production. Nos solutions d'expert pour la production garantissent stabilité, la régulation du pH et la constance des approvisionnements.