Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
M1254
Sigma-Aldrich
MOPS
≥99.5% (titration), crystalline powder
Synonyme(s) :
Acide 3-(N-morpholino)propanesulfonique, Acide 4-morpholinopropanesulfonique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.26
Beilstein:
1106776
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Nom du produit
MOPS, ≥99.5% (titration)
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (titration)
Forme
crystalline powder
Conditions de stockage
dry at room temperature
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
electrophoresis: suitable
Couleur
white
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
Plage de pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilité
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
λ
33 % in H2O
Adéquation
suitable for HPLC
Application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le MOPS (acide 3-(N-morpholino)propanesulfonique), également connu sous le nom de tampon propanesultone, est un tampon de Good énormément utilisé dans la recherche en biologie. Il présente des similitudes structurales avec le MES (acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique), tous deux contenant un cycle morpholinique. Le pKa du MOPS, d'une valeur de 7,2, est extrêmement proche du pH physiologique, ce qui en fait une solution intéressante pour les études nécessitant un environnement quasi neutre. Comparé au MES et à son pKa de 6,1, le MOPS présente un pouvoir tampon plus pertinent sur le plan physiologique.
Le MOPS présente différentes fonctions dans divers domaines de la recherche. En tant qu'agent tampon, il peut servir à stabiliser le pH des milieux de culture cellulaire, en promouvant chez les cellules une croissance et une fonction optimales. Il se retrouve aussi dans la purification des protéines en chromatographie, stabilise les solutions protéiques et constitue un tampon de migration fiable dans différentes techniques électrophorétiques, assurant une séparation et une analyse efficaces des biomolécules. Le MOPS permet également de lyser efficacement les cellules pour ensuite en extraire des protéines ou des acides nucléiques. Il peut aussi stabiliser les enzymes en solution et garantir leur activité pour les travaux de recherche. Il peut aussi servir à ajuster avec précision le pH des milieux de croissance, pour une croissance optimale des cellules.
Le MOPS présente encore d'autres avantages, comme une interaction extrêmement limitée avec les ions métalliques, en particulier avec les ions cuivre (Cu), nickel (Ni), manganèse (Mn), zinc (Zn) et cobalt (Co), ce qui en fait un choix idéal pour les études impliquant des ions métalliques. Il présente une excellente solubilité dans l'eau, ce qui facilite son utilisation dans diverses formulations de tampon, mais une solubilité minimale dans les lipides, ce qui l'empêche de traverser les membranes et réduit au maximum son interférence avec les processus cellulaires. En résumé, le MOPS est un tampon fiable largement utilisé dans diverses disciplines biologiques, qui se distingue de par sa polyvalence, sa pertinence physiologique, son interaction extrêmement réduite avec les métaux et sa facilité d'utilisation, et aux multiples applications dans la recherche en biologie cellulaire, en électrophorèse, en biochimie et dans l'étude des protéines.
Application
Le MOPS a été utilisé comme :
  • composant additif de culture cellulaire en production de particules lentivirales.
  • agent tampon dans un milieu de culture microbiologique et tampon d'extraction des noyaux.
  • constituant d'un tampon MMSE-A destiné à l'isolement de mitochondries cardiaques.
  • constituant d'un milieu synthétique complet (SC).
  • tampon dans l'extinction de fluorescence du NADH.
Caractéristiques et avantages
  • Produit idéal pour la recherche en biologie cellulaire et en biochimie.
  • Peut entrer dans la composition de tampons pour l'électrophorèse et la séparation de protéines.
  • Pouvoir tampon efficace de pH 6,5 à pH 7,9 (à 25 °C), avec un pKa de 7,2 (à 25 °C).
  • Forte solubilité dans l'eau.
  • Liaison extrêmement réduite aux ions métalliques.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
(Un) suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions-a review
Ferreira CMH, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(39), 30989-31003 (2015)
Detailed design and comparative analysis of protocols for optimized production of high-performance HIV-1-derived lentiviral particles
Mitta B, et al.
Metabolic engineering, 7(5-6), 426-436 (2005)
PROTOCOLS: Chromatin immunoprecipitation from Arabidopsis tissues
Yamaguchi N, et al.
The Arabidopsis Book / American Society of Plant Biologists, 12(3), e170-e170 (2014)
Interactions of biological buffers with macromolecules: The ubiquitous ?smart? polymer PNIPAM and the biological buffers MES, MOPS, and MOPSO
Taha M, et al.
Macromolecules, 44(21), 8575-8589 (2011)
Survival to different acid challenges and outer membrane protein profiles of pathogenic Escherichia coli strains isolated from pozol, a Mexican typical maize fermented food
Sainz T, et al.
International Journal of Food Microbiology, 105(3), 357-367 (2005)
Protocoles
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Contenu apparenté
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.