B3876
BICINE
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (titration)
Forme
powder or crystals
pH
3.5-5.0
Plage de pH utile
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
Solubilité
water: 25 % (w/w), clear, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
Clé InChI
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocoles
Objective: To standardize a procedure for the recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH