Documents
A1911
Sigma-Aldrich
AMPSO sodium salt
Synonyme(s) :
3-([1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Formule linéaire :
C7H16NO5SNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
crystalline powder
Niveau de qualité
Plage de pH utile
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0 (Free acid)
Solubilité
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES 
[Na+].CC(C)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S.Na/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13;/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable