H6903
HEPBS
≥99% (titration), powder, pH 7.6-9.0
Synonyme(s) :
PBS, phosphate buffered saline, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(4-butanesulfonic acid)
About This Item
Produits recommandés
product name
HEPBS, ≥99% (titration)
Pureté
≥99% (titration)
Forme
powder
pH
7.6-9.0
Plage de pH utile
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
pKa
8.3
Solubilité
water: 0.5 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
InChI
1S/C10H22N2O4S/c13-9-8-12-6-4-11(5-7-12)3-1-2-10-17(14,15)16/h13H,1-10H2,(H,14,15,16)
Clé InChI
LOJNFONOHINEFI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Liaison
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable