T0647
TAPS sodium salt
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
3-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, TAPS NA, N-tris(Hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid sodium-potassium salt, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid sodium-potassium salt
161,00 €
About This Item
161,00 €
Produits recommandés
Essai
≥99% (titration)
Forme
crystalline powder
Impuretés
≤1% water content (Karl Fischer)
Plage de pH utile
7.7-9.1
pKa (25 °C)
8.4
Solubilité
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
Traces de cations
Pb: ≤5 ppm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14;/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable