93290
TRIS borate – EDTA buffer solution
for Northern and Southern blotting, solution
Synonyme(s) :
TBE buffer
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
10× concentrate
ready-to-use solution
Niveau de qualité
Description
long run, concentrate
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.6-9.0
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Application
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.