39391
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide, EDC, WSC
About This Item
Produits recommandés
product name
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide, ≥97.0% (T)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Indice de réfraction
n20/D 1.461
Densité
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Stomach,large intestine,lymph node
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.