D0428
1 kb DNA Ladder
for DNA electrophoresis
Synonyme(s) :
1kb gel ladder, 1kb gel marker, 1kb ladder for gel electrophoresis, DNA gel marker, agarose gel electrophoresis ladder, agarose gel electrophoresis marker
Forme
liquid
Adéquation
suitable for electrophoresis (DNA)
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Composants
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.