B7901
Acide borique
suitable for electrophoresis, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.5%
Forme
powder
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤0.005% Insoluble in methanol
pH
8.2-10.1
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 40 mg/mL, clear, colorless
Densité
1.43 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Adéquation
suitable for electrophoresis (as a reagent)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- for native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) and denaturing urea-PAGE of tRNA samples(80)
- for urea-polyacrylamide electrophoresis of RNA samples(81)
- for agarose gel electrophoresis of DNA samples(82)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges