Principaux documents
T3913
Sigma-Aldrich
Tampon Tris-borate-EDTA
5× concentrate, powder blend
Synonyme(s) :
Tampon TBE
1 L
22,80 €
5 X 1 L
77,40 €
22,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
22,80 €
5 X 1 L
77,40 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105319
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
22,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder blend
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
DNase, RNase and NICKase, none detected
pH
8.1-8.5 (25 °C, 5 ×)
Solubilité
water: 85.1 g/L, clear, colorless
Adéquation
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES 
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
Clé InChI
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Le tampon de migration TBE est le tampon le plus couramment utilisé pour l′électrophorèse de l′ADN et de l′ARN sur gel de polyacrylamide. Le TBE est utilisé avec les gels dénaturants (en présence d′urée à 7 M) et non dénaturants. Il est également utilisé de routine pour les gels de séquençage automatisé de l′ADN. Le TBE peut également être utilisé pour les gels d′agarose, mais il n′est pas recommandé pour les gels destinés à la préparation et récupération d′acides nucléiques.
La dilution d′une solution mère de TBE à une concentration 1x produit un tampon de migration contenant 89 mM de Tris-borate et 2 mM d′EDTA, pH 8,3. La solution mère à 5× ou 10× peut également être ajoutée à une solution mère d′acrylamide/bis-acrylamide pour préparer les gels de polyacrylamide (PAGE). Pour une résolution optimale, il est recommandé d′appliquer une tension de moins de 5 V/cm de distance entre les électrodes.
Tris-Borate-EDTA buffer is suitable for use in gel electrophoresis.
It may be employed for the following studies:
  • As buffer system for the evaluation of molecular weights of glycoproteins of ovalbumin, avidin and fetuin by sodium dodecyl sulfate-pore gradient electrophoresis.[1]
  • For the hemoglobin electrophoresis in starch gel.[2]
  • Preparation of buffer concentration gradient gel for the rapid determination of DNA sequence.[3]
Conditionnement
Packaged in pouches
Notes préparatoires
Préparé avec de la base Trizma certifiée pour la performance en biotechnologie (Biotechnology Performance Certified, référence T6066), de l′acide borique de qualité réactif de biologie moléculaire (référence B6768) et du sel disodique d′EDTA (référence E5134).
Reconstitution
Produces a 5× concentrate (0.445 M Tris-borate, 10 mM EDTA, pH 8.3) after dissolving with the indicated amount of water. A suitable container must be supplied.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
M D Biggin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 80(13), 3963-3965 (1983-07-01)
Two methods for increasing the length of DNA sequence data that can be read off a polyacrylamide gel are described. We have developed a rapid way to pour a buffer concentration gradient gel that, by altering the vertical band separation
THE AMINO ACID COMPOSITION OF HEMOGLOBIN. V. THE PREPARATION OF PURIFIED HEMOGLOBIN FRACTIONS BY CHROMATOGRAPHY ON CELLULOSE EXCHANGERS AND THEIR IDENTIFICATION BY STARCH GEL ELECTROPHORESIS USING TRIS-BORATE-EDTA BUFFER.
A I CHERNOFF et al.
Blood, 25, 646-661 (1965-05-01)
Glycoprotein molecular-weight estimation using sodium dodecyl sulfate-pore gradient electrophoresis: comparison of tris-glycine and tris-borate-EDTA buffer systems.
J F Poduslo
Analytical biochemistry, 114(1), 131-139 (1981-06-01)
Xiang Li et al.
Nucleic acids research, 47(10), 5074-5085 (2019-06-05)
In microorganisms, a number of metalloproteins including PerR are found to regulate gene expression in response to environmental reactive oxygen species (ROS) changes. However, discovery of similar regulatory mechanisms remains elusive within mammalian cells. As an antioxidant metalloenzyme that maintains
Josep Balart et al.
Radiation oncology (London, England), 6, 6-6 (2011-01-18)
Radiation-induced DNA double-strand break (DSB) repair can be tested by using pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) in agarose-encapsulated cells. However, previous studies have reported that this assay is impaired by the spontaneous DNA breakage in this medium. We investigated the mechanisms
Protocoles
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.