Documents
93015
Sigma-Aldrich
TRIS Glycine buffer solution
BioReagent, for molecular biology, 10x concentrate
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12161700
eCl@ss :
32129211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
for molecular biology
10x concentrate
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.6±0.2
Densité
1.06 g/mL at 20 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Forme physique
0.25 M TRIS, 1.92 M glycine
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves