Merck
Toutes les photos(5)
Documents
L3771
Sigma-Aldrich
Sodium Dodecyl Sulfate
BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
Dodécyl sulfate sodium salt, Dodécylsulfate de sodium, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Sodium lauryl sulfate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11OSO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.38
Numéro Beilstein :
3599286
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
eCl@ss :
39093306
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.22
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
for molecular biology
Description
anionic
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98.5% (GC)
Forme
powder
Poids mol.
micellar 18,000
Nombre d'agrégation
62
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Pf
204-207 °C (lit.)
Température de transition
cloud point >100 °C
Solubilité
water: soluble
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Absorption
≤0.1 at 260 at 3%
≤0.1 at 280 at 3%
HLB
40
Adéquation
suitable for electrophoresis
Activité étrangère
DNase, RNase, none detected
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le dodécylsulfate de sodium (SDS), aussi connu sous le nom de laurylsulfate de sodium, est un tensioactif anionique largement utilisé dans différentes applications scientifiques, en particulier dans la recherche en biologie moléculaire, en biochimie et en biologie cellulaire. Il tient son efficacité de sa nature amphiphile, qui lui permet d'interagir avec les molécules aussi bien hydrophobes qu'hydrophiles. Le SDS est un détergent polyvalent qui excelle dans la solubilisation et la dénaturation des protéines, ce qui en fait un outil essentiel pour les techniques d'extraction et de purification des protéines. En altérant la structure des protéines durant l'électrophorèse SDS-PAGE, le SDS facilite la séparation des protéines en fonction de leur poids moléculaire.
En plus de l'analyse des protéines, le SDS intervient également dans la séparation électrophorétique des lipides et permet ainsi d'étudier et de caractériser ces importants constituants cellulaires. Le SDS est aussi employé dans différentes techniques d'hybridation et de biologie moléculaire, ce qui souligne sa polyvalence dans toute une variété de domaines de la recherche. L'efficacité du SDS tant en conditions ioniques que non ioniques accroît encore son utilité et lui permet de s'adapter à divers besoins et configurations expérimentales. Sa capacité à dérouler les protéines en se liant aux chaînes peptidiques et en leur communiquant une charge négative permet de s'affranchir de la forme des protéines dans la séparation sur gel et de déterminer leur taille avec exactitude.
Application
Le dodécylsulfate de sodium a été utilisé :
  • dans l′immunoprécipitation de la chromatine
  • dans l′électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS (SDS-PAGE)
  • comme constituant d′un tampon pour analyse par radio-immunoprécipitation pour l′immunoblotting
Produit utilisé pour solubiliser et dénaturer les protéines en vue d'une électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) en conditions dénaturantes. La majorité des protéines se lient au dodécylsulfate de sodium (SDS) à raison de 1,4 g de SDS par gramme de protéine. La charge intrinsèque des protéines devient négligeable par rapport à la charge négative globale du SDS lié. Le rapport charge/masse est quasiment identique pour toutes les protéines, ce qui signifie que la migration dépend uniquement de la taille.
Détergent anionique
Caractéristiques et avantages
  • Tensioactif particulièrement polyvalent pour vos recherches en biologie moléculaire et en biochimie.
  • Convient aux applications d'électrophorèse.
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
Remarque sur l'analyse
Testé pour l′utilisation dans l′électrophorèse sur gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
Shane Stegeman et al.
Endocrine-related cancer, 22(2), 265-276 (2015-02-12)
The oncogene MDM4, also known as MDMX or HDMX, contributes to cancer susceptibility and progression through its capacity to negatively regulate a range of genes with tumour-suppressive functions. As part of a recent genome-wide association study it was determined that
S Bavamian et al.
Molecular psychiatry, 20(5), 573-584 (2015-01-28)
Bipolar disorder (BD) is a heritable neuropsychiatric disorder with largely unknown pathogenesis. Given their prominent role in brain function and disease, we hypothesized that microRNAs (miRNAs) might be of importance for BD. Here we show that levels of miR-34a, which
Satoshi Fukuyama et al.
Nature communications, 6, 6600-6600 (2015-03-26)
Seasonal influenza A viruses cause annual epidemics of respiratory disease; highly pathogenic avian H5N1 and the recently emerged H7N9 viruses cause severe infections in humans, often with fatal outcomes. Although numerous studies have addressed the pathogenicity of influenza viruses, influenza
Tadayoshi Hayata et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 30(2), 318-329 (2014-08-27)
Transforming growth factor (TGF)-β signaling plays critical roles during skeletal development and its excessive signaling causes genetic diseases of connective tissues including Marfan syndrome and acromelic dysplasia. However, the mechanisms underlying prevention of excessive TGF-β signaling in skeletogenesis remain unclear.
Protocoles
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Contenu apparenté
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Panorama des méthodes de lyse cellulaire et d'extraction protéique, comme la solubilisation par détergents, la lyse par congélation/décongélation, le choc osmotique, la sonication, la lyse cellulaire enzymatique et les techniques de fragmentation mécanique comme l'homogénéisation au Dounce, au Polytron ou au mortier et au pilon.