S3401
Sample Buffer, Laemmli 2× Concentrate
Synonyme(s) :
SDS Sample Buffer
About This Item
Produits recommandés
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Quantité
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Protocoles
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.