93321
TRIS Glycine buffer solution
BioUltra, 10× concentrate
Synonyme(s) :
Blotting buffer solution
136,00 €
About This Item
136,00 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Forme
liquid
Qualité
10× concentrate
Composition
glycine, 1.92 M
TRIS, 0.25 M
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
proteases, none detected
Résidus de calcination
≤0.2%
pH
8.5-8.7
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤200 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves