Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
G7126
Sigma-Aldrich
Glycine
≥99% (HPLC), suitable for western blotting, ReagentPlus®
Synonyme(s) :
Acide aminoacétique, Acide aminoéthanoïque, Glycocolle
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.07
Beilstein:
635782
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Nom du produit
Glycine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
western blot: suitable
Impuretés
≤0.01% Ammonia
Perte
≤0.2% loss on drying
Couleur
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Traces de cations
≤0.01% (Ammonia (NH3))
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clé InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
La glycine est un acide aminé non chiral.[1] Son pI est de 6,7, ce qui est similaire au pH de la région de concentration des gels de polyacrylamide. Elle présente l′avantage d′une faible mobilité, d′une hydrophobicité réduite et de l′absence d′association avec les protéines.[2]
La glycine est un acide aminé protéinogène aux multiples rôles dans les domaines de la biochimie et de la physiologie. Cet acide aminé glucoformateur non polaire et non essentiel agit comme un neurotransmetteur inhibiteur dans le système nerveux central, mais fonctionne également en association avec le glutamate comme co-agoniste des récepteurs du NMDA. En tant que précurseur, la glycine sert de synthon dans la construction de diverses macromolécules et joue ainsi un rôle essentiel dans les processus cellulaires.
Outre ses fonctions biologiques vitales, la glycine s'avère remarquablement polyvalente dans diverses applications de recherche. Son utilisation comme réactif biochimique en fait un composé incontournable pour de nombreux tests et méthodes. Son pouvoir tampon lui confère un rôle essentiel dans les techniques d'analyse des protéines comme l'électrophorèse SDS-PAGE, le western blotting, la chromatographie et la culture cellulaire. De par sa nature zwittérionique, la glycine constitue un tampon efficace sur toute une gamme de pH. En recherche en immunologie, elle est fréquemment utilisée dans la préparation des tampons de western blotting et d'autres techniques. De plus, elle s'avère utile dans les tests enzymatiques comme le dosage du lactate de par sa compatibilité avec diverses enzymes. La glycine entre également dans la formulation des tampons de stabilisation des protéines, d'ajustement du pH et de réactions enzymatiques.
Application
  • De la glycine a été ajoutée au tampon de transfert durant une procédure de western blot.[3]
  • Elle a été utilisée dans la solution préparée pour dissoudre des cristaux de formazan dans l′essai de cytotoxicité au MTT (bromure de 3-[4,5-diméthylthiazol-2-yl]-2,5-diphényltétrazolium).[4]
  • Elle a été employée pour mettre fin à l′essai sur la leucémie à basophiles du rat (RBL).[5]
Actions biochimiques/physiologiques
La glycine est un neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central et sert de régulateur allostérique des récepteurs du NMDA (N-méthyl-D-aspartate). Elle est impliquée dans le traitement des données motrices et sensorielles, d′où son action régulatrice sur le mouvement, la vision et l′audition.[6]
Neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs du NMDA.
Caractéristiques et avantages
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biologie cellulaire et en biochimie.
  • Composé de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
A functional study on the migration of human monocytes to human leukemic cell lines and the role of monocyte chemoattractant protein-1.
Legdeur MC et al.
Leukemia, 11, 1904-1904 (1997)
Assessment of the sensitizing potential of processed peanut proteins in Brown Norway rats: roasting does not enhance allergenicity.
Kroghsbo S et al.
PLoS ONE, 9, e96475-e96475 (2014)
Formalin-inactivated bovine RSV vaccine enhances a Th2 mediated immune response in infected cattle.
Kalina WV et al.
Vaccine, 22, 1465-1465 (2004)
Westermeier R
Electrophoresis in Practice: A Guide to Methods and Applications of DNA and Protein Separations (2016)
Amino Acids, Peptides and Proteins in Organic Chemistry (2013)
Articles
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Protocoles
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Afficher tout
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf