Principaux documents
S8045
Sigma-Aldrich
Hydroxyde de sodium
BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
Synonyme(s) :
"Soude caustique"
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352316
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥98% (acidimetric)
Forme
pellets (anhydrous)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Pf
318 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Densité
2.13 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
L'hydroxyde de sodium a été utilisé :
  • pour ajuster le pH de solutions
  • pour le raclage de cellules sur une plaque de culture
  • pour la préparation d'une solution de formaldéhyde
  • pour la désinfection d'une colonne de chromatographie
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cytology and Microscopy: Immunolocalization of Covalently Modified Histone Marks on Barley Mitotic Chromosomes.
Colas I et al.
Bio-protocol null
Purification of antibodies using the synthetic affinity ligand absorbent MAbsorbent A2P.
Chhatre S et al.
Nature Protocols, 2, 1763-1763 (2007)
Determination of the CYP1A-inducing potential of single substances, mixtures and extracts of samples in the micro-EROD assay with H4IIE cells.
Schiwy A, et al.
Nature Protocols, 10, 1728-1728 (2015)
Detergent resistance as a tool in membrane research.
Lingwood D and Simons K
Nature Protocols, 2, 2159-2159 (2007)
Jesper Hjortnaes et al.
Advanced healthcare materials, 4(1), 121-130 (2014-06-25)
Three dimensional (3D) hydrogel platforms are powerful tools, providing controllable, physiologically relevant microenvironments that could aid in understanding how various environmental factors direct valvular interstitial cell (VIC) phenotype. Continuous activation of VICs and their transformation from quiescent fibroblast to activated