1.37020
Hydroxyde de sodium
pellets, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
"Soude caustique"
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Description
suitable for the biopharmaceutical production
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Pureté
≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
Forme
pellets
solid
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
318 °C (lit.)
Solubilité
water: 1090 g/L at 20 °C
Densité
2.13 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%
chloride (Cl-): ≤0.015%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
Traces de cations
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0003%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0010%
Hg: ≤0.00001%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.002%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0025%
heavy metals (as Ag): ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable