Principaux documents
P1088
Sigma-Aldrich
Hydrogénophtalate de potassium
BioXtra, ≥99.95%
Synonyme(s) :
Phtalate de potassium monobasique, Acide phtalique monopotassium salt, Biphthalate de potassium, Hydrogénophthalate de potassium, KHP
100 G
80,50 €
500 G
295,00 €
80,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
80,50 €
500 G
295,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOOCC6H4COOK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.22
Beilstein:
3637128
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
80,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Essai
≥99.95%
Forme
powder or crystals
Impuretés
<0.005% Insoluble matter
<0.005% Phosphorus (P)
pH
4
Pf
295-300 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): <0.003%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Chaîne SMILES 
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
L'hydrogénophtalate de potassium (KHP) est un sel semi-organique appartenant à la série des hydrogénophtalates d'alcalis. Les cristaux de KHP sont utilisés dans certains appareils en raison de leurs propriétés électro-optiques. Il sert souvent de composé modèle du fait de son motif de surface bien développé sur la face (010) que l'on peut facilement observer par microscopie optique.
Application
L'hydrogénophtalate de potassium a servi de substrat pour évaluer la perméation du côté extracellulaire (EC) au côté périplasmique (PP) via la protéine DcaP. Il a également constitué l'un des matériaux de polyuréthane pour la caractérisation de polyester triol (OH).
Caractéristiques et avantages
  • Stabilité à long terme.
  • Présente des propriétés diélectriques.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Meghan O'Connor et al.
Water research, 156, 23-33 (2019-03-25)
The organic matter present in wastewater effluents (EfOM), is likely to have different properties than the organic matter present in the receiving water. The properties of EfOM will affect the fate of contaminants of emerging concern because EfOM is a
Marta Guembe-García et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-04)
We anchored a colourimetric probe, comprising a complex containing copper (Cu(II)) and a dye, to a polymer matrix obtaining film-shaped chemosensors with induced selectivity toward glycine. This sensory material is exploited in the selectivity detection of glycine in complex mixtures
Maria Cristina Fossi et al.
Marine pollution bulletin, 64(11), 2374-2379 (2012-09-12)
Baleen whales are potentially exposed to micro-litter ingestion as a result of their filter-feeding activity. However, the impacts of microplastics on baleen whales are largely unknown. In this case study of the Mediterranean fin whale (Balaenoptera physalus), we explore the
Juanjuan Feng et al.
Journal of chromatography. A, 1268, 16-21 (2012-11-07)
Because of the occurrence of ion exchange between high-ionic-strength solution and anions of polymeric ionic liquids (PILs), PILs based solid-phase microextraction (SPME) fibers were rarely used in direct immersion mode to high-salt-added samples. In this work, a novel double-confined PIL
Hanne Frederiksen et al.
Environmental science & technology, 47(2), 958-967 (2012-12-14)
Urinary phthalate excretion is used as marker of phthalate exposure in epidemiological studies. Here we examine the reliability of urinary phthalate levels in exposure classification by comparing the inter- and intrasubject variation of urinary phthalate metabolite levels. Thirty-three young healthy
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, Is the BioXtra grade equivalent to ACS grade and can we use this reagent for the standardization of NaOH solution as prescribed by the USP pharmacopeia (instead of the ACS grade) ? Thank you in advance.
    1 answer
    1. The BioXtra is not equivalent to the ACS grade. For the standardization of NaOH solutions, it is recommended to use Product 1024000083 which is a certified reference material (CRM) for the standardization of volumetric solutions in alkalimetric titrations, according to Ph. Eur.
      Helpful?
  4. I want to know the expiration date of KHP(P1088)
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.