C9008
p-Coumaric acid
≥98% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
trans-4-Hydroxycinnamic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
p-Coumaric acid, ≥98.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to yellow
Pf
214 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
Clé InChI
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide