63627
Syringic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid, Gallic acid 3,5-dimethyl ether
59,90 €
About This Item
59,90 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1.0% water
Pf
205-209 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1cc(cc(OC)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide