Acétonitrile
Synonymes : | ACN, cyanométhane, nitrite d'éthyle, éthanenitrile, méthanecarbonitrile, cyanure de méthyle |
---|---|
Formule linéaire : | CH3CN |
Poids moléculaire : | 41,05 |
Numéro CAS : | |
Numéro Beilstein : | 741857 |
N° EC : | |
Numéro MDL : |
Produits
L'acétonitrile ou cyanure de méthyle est un solvant organique polaire aprotique hautement volatil. Il est utilisé en chimie analytique comme solvant ou phase mobile. Il est aussi utilisé comme solvant dans les réactions organiques telles que la synthèse d'hydroperoxydes d'alkyle par oxydation d'alcanes avec du peroxyde d'hydrogène en présence de complexes du fer.
L'acétonitrile est aussi employé dans l'industrie pharmaceutique pour la synthèse, la purification et la formulation des médicaments. Il est particulièrement utile pour les médicaments peu solubles dans l'eau ou d'autres solvants courants.
L'acétonitrile comme solvant en spectroscopie
L'acétonitrile est largement employé dans diverses techniques spectroscopiques, notamment l'infrarouge (IR) et la résonance magnétique nucléaire (RMN). Il est aussi utilisé comme solvant en spectroscopie dans l'ultraviolet-visible (UV-Vis), du fait de sa transparence et de son absorption UV relativement faible par rapport à bon nombre d'autres solvants, ce qui en fait un excellent choix pour les mesures UV-Vis.
Acétonitrile deutéré (acétonitrile-3) : L'acétonitrile-d3 avec ou sans triméthylsilane sert de solvant en spectroscopie infrarouge (IR) et RMN et de cartouche dans la technique de chromatographie liquide haute performance (HPLC)-SPE (extraction en phase solide)-RMN.
L'acétonitrile comme phase mobile en chromatographie
Du fait de sa faible viscosité, de son pouvoir éluant élevé et de sa compatibilité avec un large éventail d'analytes, l'acétonitrile est utilisé comme constituant de la phase mobile dans un grand nombre de techniques chromatographiques telles que la HPLC, la chromatographie liquide-spectrométrie de masse (LC-MS), la chromatographie liquide ultra haute performance (UHPLC) et la chromatographie en phase gazeuse (GC).
Acétonitrile de qualité chromatographie liquide haute performance (HPLC) : l'acétonitrile ou une solution d'acétonitrile contenant une concentration spécifique d'acide trifluoroacétique, d'acide formique, de propan-2-ol ou de formiate d'ammonium de qualité "gradient" sert de phase mobile en HPLC.
L'acétonitrile comme étalon de référence
L'acétonitrile est utilisé comme étalon de référence pharmaceutique de qualité primaire ou secondaire dans le dosage de l'alcool et comme solvant résiduel.