210021
Hydriodic acid
57 wt. % in H2O, distilled, stabilized, 99.95%
Synonyme(s) :
Hydriotic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.95%
Forme
liquid
Contient
<1.5% hypophosphorous acid as stabilizer
Concentration
57 wt. % in H2O
Point d'ébullition
127 °C (lit.)
Densité
1.701 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
Clé InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable