Documents
1.00341
Supelco
Hydroiodic acid
57%, EMPLURA®
Synonyme(s) :
Solution d’iodure d’hydrogène
About This Item
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide hydroiodique (57 %), EMPLURA®
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥57% (acidimetric)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.001% Heavy metals (as Pb)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.03% Chloride and Bromide (as Cl)
≤0.06% Non volatile matter
pH
1 (20 °C, 13 g/L in H2O)
Point d'ébullition
127 °C/1013 hPa
Pf
-50 °C (External MSDS)
Densité
1.70 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie) : ≥ 57 %
Chlorures et bromures (exprimés en Cl) : ≤ 0,03 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,005 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,001 %
Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
Matière non volatile : ≤ 0,06 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany