426466
Methylamine solution
40 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Monomethylamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.07 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
280 mmHg ( 20 °C)
659 mmHg ( 40 °C)
Température d'inflammation spontanée
806 °F
Concentration
40 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.37
Point d'ébullition
48 °C
Densité
0.897 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
Clé InChI
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It may be used in the synthesis of the following:
- 9-fluorenylmethyl N-methylcarbamate and tert-butyl N-methylcarbamate
- 7-methylamino-2-(2-quinolyl)tropone
- 2,5-meso-pyrrolidines
- 2-(4-chlorophenyl)-N-methylacetamide
- 1,3-benzoxazine derivatives from eugenol
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?