09582
Adipic acid
BioXtra, ≥99.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
Hexanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 159.5 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99.5% (HPLC)
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
Perte
≤1% loss on drying, 110 °C
Point d'ébullition
265 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
151-154 °C (lit.)
151-154 °C
Solubilité
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
As: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
384.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
196 °C - closed cup