398098
Hydriodic acid
contains no stabilizer, ACS reagent, 55%
Synonyme(s) :
Hydriotic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
55%
55.0-58.0% (ACS specification)
Forme
liquid
Ne contient pas
stabilizer
Impuretés
≤0.75% I2
Résidus de calcination
≤0.01%
Point d'ébullition
127 °C (lit.)
Densité
1.7 g/mL at 25 °C
Traces d'anions
bromide, chloride (as Cl-): ≤0.05%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
Clé InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used in the following processes:
- Deiodination process during the synthesis of partially fluorinated pyridinium bromides.
- As a reducing agent for oxidized graphene nanoribbons (OGN).
- In combination with red phosphorus to reduce pseudoephedrine in the synthesis of methamphetamine.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable