339245
Hydrobromic acid
48 wt. % in H2O, ≥99.99%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.8 (vs air)
Pression de vapeur
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
Description
48% aqueous HBr
Pureté
≥99.99%
Forme
liquid
Concentration
48 wt. % in H2O
Densité
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Br
InChI
1S/BrH/h1H
Clé InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Bromination of benzothiadiazoles and methylamines.
- Oxidative bromination of olefins, alkynes, and ketones to corresponding dibrominated alkanes, alkenes, and α-bromoketones.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable