Merck
Toutes les photos(9)
Documents
A6013
Sigma-Aldrich
Agarose
Type I, low EEO
Synonyme(s) :
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105317
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
algae (Gelidium & Gracilaria)
Niveau de qualité
Type
Type I
Forme
powder
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤10% water
EEO
0.09-0.13
Température de transition
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
Résistance du gel
≥1200 g/cm2 (1% gel)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.15%
Adéquation
suitable for electrophoresis
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Description générale
Agarose is a polymer isolated from red seaweed, from the species Gelidium and Gracilaria, and it is commonly used for the separation of nucleic acids. Type I agarose is often utilized in molecular biology to make agarose gels for electrophoresis, a technique used to separate and analyze DNA or RNA fragments or proteins based on their size. Agarose may also be used in plant cell culture to create hydrogels, which are gel-like materials that provide a three-dimensional matrix. This provides a supportive and biocompatible environment for plant cells, this mimics physiological conditions and conducts experiments in vivo. They are versatile for various applications in plant biology, such as studying cell growth, tissue culture, and analyzing plant responses to different stimuli.
Application
Type 1 Agarose is commonly utilized for molecular biology:
  • for gel electrophoresis of DNA and RNA molecules
  • for agarose overlay in cell culture, to measure antibacterial activity by radial diffusion
  • for agarose overlay in cell culture for radio immunodiffusion assays to quantify antigens
  • for agarose overlay in plaque assays to determine viral titer
  • to prepare agarose hydrogel that encapsulates a viscous media for 3D cell culture
  • as an ingredient of human-tissue-like MRI phantoms
  • for diagnostic to analyze patient samples for MRSA genome using pulsed-field gel electrophoresis
Caractéristiques et avantages
  • Low EEO agarose is useful for routine analysis of nucleic acids
  • Suitable for electrophoresis: DNase & RNase free
  • Suitable for plant cell culture
  • Suitable for mammalian cell culture
Remarque sur l'analyse
Nos agaroses ont les propriétés suivantes :
Teneur en sulfates : sert d'indicateur de pureté, le sulfate étant le principal groupement ionique présent.
Force du gel : équivaut à la force qu'il faut appliquer sur le gel pour le rompre.
Point de gélification : correspond à la température à laquelle une solution aqueuse d'agarose forme un gel en refroidissant. Les solutions d'agarose présentent une hystérésis lorsqu'elles passent de la forme liquide à la forme gélifiée, ce qui signifie que leur point de gélification n'est pas égal à leur température de fusion.
Électro-endosmose (EEO) : définit un mouvement de liquide à travers le gel. Les groupements anioniques d'un gel d'agarose sont fixés à la matrice et ne peuvent pas bouger, mais les contre-ions positifs dissociables peuvent migrer dans la matrice en direction de la cathode, créant ainsi une EEO. Comme le déplacement électrophorétique des biopolymères se fait généralement vers l'anode, l'EEO peut perturber les séparations en raison d'une convection interne.
Autres remarques
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 8
1 of 8
Spontaneous antibody-secreting cells against DNA and common environmental antigens in systemic lupus erythematosus
Dar O et al.
Journal of Autoimmunity, 3, 523-530 (1990)
Genetic analysis of community isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Western Australia
Journal of Hospital Infection, 25, 97-108 (1993)
Whispering gallery mode micro resonators for multi-parameter sensing applications
Mallik AK, et al.
Optics Express, 26(24), 31829-31838 (2018)
Comparative study on characteristics of lysozymes from the hemolymph of three lepidopteran larvae, Galleria mellonella, Bombyx mori, Agrius convolvuli
Yu KH et al.
Developmental and Comparative Immunology, 26, 707-713 (2002)
In Vivo Superresolution Imaging of Neuronal Structure in the Mouse Brain
Urban BE, et al.
IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering, 65(1), 232-238 (2018)