A9539
Agarose
BioReagent, for molecular biology, low EEO
Synonyme(s) :
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
algae (marine)
Niveau de qualité
Qualité
for molecular biology
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤10% moisture content
EEO
0.09-0.13
Température de transition
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
Résistance du gel
≥1200 g/cm2 (1% gel)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.15%
Adéquation
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
Activité étrangère
DNase, RNase, none detected
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Description générale
Application
- en électrophorèse sur gel pour analyser l'intégrité de l'ADN.
- pour préparer des gels hydrocolloïdaux et étudier l'influence structurale des gels sur la libération de glucides.
- en électrophorèse sur gel pour analyser l'intégrité de l'ARN.
- dans certaines applications relatives aux protéines comme la méthode d'Ouchterlony et l'immunodiffusion radiale (RID).
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Produit biocompatible.
- Les gels d'agarose ont une dimension de pores inférieure à celle des gels de polyacrylamide à faible concentration.
- Contrairement au polyacrylamide, la consistance des gels d'agarose est plus solide (mais aussi moins élastique).
- L'agarose présente une faible coloration du fond au bromure d'éthidium et au colorant SYBR Green.
Remarque sur l'analyse
Teneur en sulfates : sert d'indicateur de pureté, le sulfate étant le principal groupement ionique présent.
Force du gel : équivaut à la force qu'il faut appliquer sur le gel pour le rompre.
Point de gélification : correspond à la température à laquelle une solution aqueuse d'agarose forme un gel en refroidissant. Les solutions d'agarose présentent une hystérésis lorsqu'elles passent de la forme liquide à la forme gélifiée, ce qui signifie que leur point de gélification n'est pas égal à leur température de fusion.
Électro-endosmose (EEO) : définit un mouvement de liquide à travers le gel. Les groupements anioniques d'un gel d'agarose sont fixés à la matrice et ne peuvent pas bouger, mais les contre-ions positifs dissociables peuvent migrer dans la matrice en direction de la cathode, créant ainsi une EEO. Comme le déplacement électrophorétique des biopolymères se fait généralement vers l'anode, l'EEO peut perturber les séparations en raison d'une convection interne.
Autres remarques
Produit comparable
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.