Merck
Passer à
1.16802
Agarose
(low electroendoosmosis) for electrophoresis
Synonyme(s) :
Agarose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 g
Date d'expédition estimée le25 mai 2026DeMerck Life Science BV/SRL
87,10 €
250 g
Date d'expédition estimée le25 mai 2026DeMerck Life Science BV/SRL
519,00 €
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
41105317
EC Index Number:
232-731-8
NACRES:
NA.31
MDL number:
87,10 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2026Détails
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
mp
60-90 °C
bulk density
700 kg/m3
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
  • Porous Agarose Layered Magnetic Graphene Oxide Nanocomposite for Virus RNA Monitoring in Wastewater.: Introduces a composite material incorporating agarose for enhanced viral RNA capture and detection in environmental samples, highlighting agarose′s utility in public health monitoring (He B et al., 2024).
Analysis Note
Appearance (colour): white
Appearance (description): crystalline powder
Identity (IR-spectrum): passes test
Electroendoosmosis: 0.05 - 0.13
Gel point: 34 - 38 °C
Sulphur (as SO₄): ≤ 0.3 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 1.0 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 10.0 %
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1.168011.01236A2929
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
bulk density
700 kg/m3
bulk density
700 kg/m3
bulk density
700 kg/m3
bulk density
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c