Documents
A2929
Sigma-Aldrich
Agarose
For pulsed field electrophoresis running gel
Synonyme(s) :
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105317
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
algae (red)
Forme
powder
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤10% water
EEO
≤0.10
Température de transition
gel point 38-43 °C (10% gel)
Résistance du gel
≥2000 g/cm2
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.20%
Activité étrangère
DNase, RNase, NICKase, none detected
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Spécificité
Suitable for the separation of high molecular weight DNA. Gels are easy to handle and give faster separation and better resolution of high molecular weight DNA by field inversion electrophoresis than our routine-use agarose.
Application
Especially formulated for fast resolution of large DNA (10-2000 ·kb) by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) or conventional electrophoresis. Pulsed-field gel electrophoresis was developed in 1984 to deal with "reptation" of large DNA′s whose size surpass the limit of resolution and all migrate at the same rate. Alternately pulsed, orthogonally oriented electric fields are applied across the gel. Every time the direction of the electric field changes, the large DNA′s can no longer migrate until they become reoriented along the new electric field. The time required for reorientation is dependent on the size of the DNA, therefore the DNA is fractionated by size.
Caractéristiques et avantages
  • Low EEO allows for increased voltages and more rapid DNA migration
  • Greater gel strength allows for stability of lower concentration gels leading to faster DNA migration
  • Gels exhibit low background fluorescence using ethidium bromide staining
Remarque sur l'analyse
Nos agaroses ont les propriétés suivantes :
Teneur en sulfates : sert d'indicateur de pureté, le sulfate étant le principal groupement ionique présent.
Force du gel : équivaut à la force qu'il faut appliquer sur le gel pour le rompre.
Point de gélification : correspond à la température à laquelle une solution aqueuse d'agarose forme un gel en refroidissant. Les solutions d'agarose présentent une hystérésis lorsqu'elles passent de la forme liquide à la forme gélifiée, ce qui signifie que leur point de gélification n'est pas égal à leur température de fusion.
Électro-endosmose (EEO) : définit un mouvement de liquide à travers le gel. Les groupements anioniques d'un gel d'agarose sont fixés à la matrice et ne peuvent pas bouger, mais les contre-ions positifs dissociables peuvent migrer dans la matrice en direction de la cathode, créant ainsi une EEO. Comme le déplacement électrophorétique des biopolymères se fait généralement vers l'anode, l'EEO peut perturber les séparations en raison d'une convection interne.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Sifang Liao et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 180-180 (2020-05-07)
The insulin/IGF-signaling pathway is central in control of nutrient-dependent growth during development, and in adult physiology and longevity. Eight insulin-like peptides (DILP1-8) have been identified in Drosophila, and several of these are known to regulate growth, metabolism, reproduction, stress responses
Yu-Hsuan Cheng et al.
BMC biology, 18(1), 180-180 (2020-12-01)
Ciliates are an ancient and diverse eukaryotic group found in various environments. A unique feature of ciliates is their nuclear dimorphism, by which two types of nuclei, the diploid germline micronucleus (MIC) and polyploidy somatic macronucleus (MAC), are present in
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production