Principaux documents
A9793
Sigma-Aldrich
Agarose
High EEO
Synonyme(s) :
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105317
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Type
Type III-A
Forme
powder
Impuretés
≤7% water (loss on drying)
Cendres
≤1.1%
Turbidité
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
0.23-0.26
Température de transition
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
Résistance du gel
≥750 g/cm2 (1% gel)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.25%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Remarque sur l'analyse
Nos agaroses ont les propriétés suivantes :
Teneur en sulfates : sert d'indicateur de pureté, le sulfate étant le principal groupement ionique présent.
Force du gel : équivaut à la force qu'il faut appliquer sur le gel pour le rompre.
Point de gélification : correspond à la température à laquelle une solution aqueuse d'agarose forme un gel en refroidissant. Les solutions d'agarose présentent une hystérésis lorsqu'elles passent de la forme liquide à la forme gélifiée, ce qui signifie que leur point de gélification n'est pas égal à leur température de fusion.
Électro-endosmose (EEO) : définit un mouvement de liquide à travers le gel. Les groupements anioniques d'un gel d'agarose sont fixés à la matrice et ne peuvent pas bouger, mais les contre-ions positifs dissociables peuvent migrer dans la matrice en direction de la cathode, créant ainsi une EEO. Comme le déplacement électrophorétique des biopolymères se fait généralement vers l'anode, l'EEO peut perturber les séparations en raison d'une convection interne.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
Nadia A Scott et al.
PloS one, 7(1), e29859-e29859 (2012-01-19)
Maintenance of neuronal function depends on the delivery of oxygen and glucose through changes in blood flow that are linked to the level of ongoing neuronal and glial activity, yet the underlying mechanisms remain unclear. Using transgenic mice expressing the
Shengxiang Zhang et al.
PLoS biology, 5(5), e119-e119 (2007-04-26)
In vivo two-photon microscopy was used to image in real time dendrites and their spines in a mouse photothrombotic stroke model that reduced somatosensory cortex blood flow in discrete regions of cortical functional maps. This approach allowed us to define
Michael J Siniscalchi et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(10), 4090-4106 (2019-01-08)
Instrumental behavior is characterized by the selection of actions based on the degree to which they lead to a desired outcome. However, we lack a detailed understanding of how rewarded actions are reinforced and preferentially implemented. In rodents, the medial
Manuel Peter et al.
PloS one, 8(4), e62132-e62132 (2013-04-30)
One of the biggest tasks in neuroscience is to explain activity patterns of individual neurons during behavior by their cellular characteristics and their connectivity within the neuronal network. To greatly facilitate linking in vivo experiments with a more detailed molecular
Martin Thunemann et al.
Nature communications, 9(1), 2035-2035 (2018-05-24)
Recent advances in optical technologies such as multi-photon microscopy and optogenetics have revolutionized our ability to record and manipulate neuronal activity. Combining optical techniques with electrical recordings is of critical importance to connect the large body of neuroscience knowledge obtained