Principaux documents
A7174
Sigma-Aldrich
Agarose
High Gelling Temperature
Synonyme(s) :
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105317
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Type
Type VI-A
Forme
powder
Impuretés
≤10% water
Cendres
≤0.60%
EEO
≤0.14
Température de transition
gel point 41 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
Résistance du gel
≥900 g/cm2 (1% gel)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.20%
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
  • Quality and applicability of cadaveric donor eyes for molecular biology research: An Indian experience.: This study discusses the use of agarose in preparing donor eyes for molecular biology research, highlighting its effectiveness in preserving samples for high-quality genetic analysis (Kaur et al., 2024).
  • Immunocytochemistry on frozen-embedded cell block for the diagnosis of hematolymphoid cytology specimen: a straightforward alternative to the conventional cell block.: Agarose is used to enhance the immunocytochemistry process, providing a more efficient and clear diagnostic method for hematolymphoid diseases (Choi et al., 2024).
  • Low-melting point agarose as embedding medium for MALDI mass spectrometry imaging and laser-capture microdissection-based proteomics.: Demonstrates the use of low-melting point agarose as a versatile medium for advanced imaging and proteomic analysis, contributing significantly to analytical biochemistry (McDonnell et al., 2023).
  • Autocrine regulation of tumor cell repopulation by Hsp70-HMGB1 alarmin complex.: Agarose is utilized in the study of cellular mechanisms for cancer research, underscoring its importance in experimental setups requiring precise biological simulations (Guzhova et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Nos agaroses ont les propriétés suivantes :
Teneur en sulfates : sert d'indicateur de pureté, le sulfate étant le principal groupement ionique présent.
Force du gel : équivaut à la force qu'il faut appliquer sur le gel pour le rompre.
Point de gélification : correspond à la température à laquelle une solution aqueuse d'agarose forme un gel en refroidissant. Les solutions d'agarose présentent une hystérésis lorsqu'elles passent de la forme liquide à la forme gélifiée, ce qui signifie que leur point de gélification n'est pas égal à leur température de fusion.
Électro-endosmose (EEO) : définit un mouvement de liquide à travers le gel. Les groupements anioniques d'un gel d'agarose sont fixés à la matrice et ne peuvent pas bouger, mais les contre-ions positifs dissociables peuvent migrer dans la matrice en direction de la cathode, créant ainsi une EEO. Comme le déplacement électrophorétique des biopolymères se fait généralement vers l'anode, l'EEO peut perturber les séparations en raison d'une convection interne.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Jia Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 6694-6699 (2013-04-10)
Seamless and minimally invasive integration of 3D electronic circuitry within host materials could enable the development of materials systems that are self-monitoring and allow for communication with external environments. Here, we report a general strategy for preparing ordered 3D interconnected
Gianluca Vadalà et al.
Spine, 38(6), E319-E324 (2013-01-18)
Descriptive anatomical study on ovine and human cadaveric lumbar spinal segments. To describe the alternative transpedicular approach to deliver therapeutic agents into intervertebral disc (IVD). The present delivery approach of therapeutic agents (growth factors/cells/hydrogels) within the IVD is through injection